Learn More
Salzsäure, 0.5 N-Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333777
Click to view available options
Menge:
1 l
Gehäuse 4L
Gehäuse 20L
Packungsgröße:
1 Liter
20 Liter
4 Liter
Artikelnummer. 11333777
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035642.K2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
Hydrochloric acid, 0.5N standardized solution is used for volumetric analysis in laboratories.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Summenformel ClH
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC-Name Chloran
SMILES Cl
Spezifikation
Aussehen Farblose Flüssigkeit
Chemischer Name oder Material Hydrochloric acid
Farbe Farblos
Dampfdruck 23 hPa (17 mmHg) bei 20 °C.
Menge 1 l
Physikalische Form Flüssig
Löslichkeitsinformationen Miscible with water at room temperature. Also miscible with methanol,ethanol and ether.
Formelmasse 36.46
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Salzsäure:4,13%; Wasser:95,87%