missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Salzsäure 1.0 M (1.0 N) analytische volumetrische Lösung (AVL), Reagecon
BIOPHARMA

Artikelnummer. 11586763 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
:
5 l
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11586763

Marke: Reagecon H21005

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Vollständig faktorisiertes, hochreines, stabiles, zertifiziertes Produkt, entwickelt und getestet für Säure-/Bastitrationen.

  • Titrant, Standardtitrant, Standardlösung, Standardlösung, Referenzstandard, Referenzmaterial
  • Akkurat, gleichbleibend, reproduzierbar und vollständig faktorisiert.
  • Mit diesem Produkt durchgeführte Titrationen weisen eine definierte Stöchiometrie auf, sind quantitativ, stellen schnell ein definitives Gleichgewicht her und liefern eindeutige Ergebnisse.
  • Die Stabilität dieses Produktes ist (sowohl geöffnet als auch ungeöffnet) für die Dauer der Haltbarkeit nachgewiesen.
  • Zertifiziert nach der ISO 17025-akkreditierten Testmethode von Reagecon’ (INAB Ref: 264T)
  • Zertifiziert für eine Spezifikation von ± 0.1 %.
  • Bei dem Produkt handelt es sich um ein Reagenz bekannter Konzentration, das aus einer Bürette oder einem anderen Dispensiergerät so lange in eine Probe (Analyt) gegeben wird, bis eine Reaktion zwischen den beiden Flüssigkeiten als „abgeschlossen“ beurteilt wird.
  • Kann für manuelle Titrationen oder automatische Titrationen verwendet werden, um die Endpunkte durch Erkennung einer der verschiedenen Eigenschaften zu bestimmen.
  • Säure/Basentitrationen, auch Neutralisationstitrationen genannt, werden verwendet, um die Menge an Säure bzw. Base in einer Probe oder die Substanz zu bestimmen, die in eine Säure/Base umgewandelt werden kann.

Spezifikation

Konzentration 1.0 M (1.0 N)
Verpackung HDPE-Kanister
Menge 5 l
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • hydrochloric acid 1.0M
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: hydrochloric acid
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt