Learn More
Salzsäure, 10 % v/v aq., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485030
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
4 L
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11485030 500 ml 500 Milliliter
11393717 1 l 1 Liter
11303727 4 L 4 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485030 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 035611.AP
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
Hydrochloric acid is used in chemical synthesis reactions to produce vinyl chloride, fertilizers, dyes, pigments and pharmaceutical ingredients. It is also used in catalyst regeneration, rubber manufacturing, electroplating, semiconductor manufacturing, leather tanning and cotton seed processing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-01-0 , 7732-18-5
Summenformel ClH
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Spezifikation
Aussehen Transparente bis blassgelbe Flüssigkeit
Chemischer Name oder Material Hydrochloric acid
Farbe Farblos bis hellgelb
Dampfdruck 23 hPa (17 mmHg) bei 20 °C.
Menge 500 ml
Physikalische Form Flüssig
Löslichkeitsinformationen Completely miscible with water.
IUPAC-Name Chloran
Formelmasse 36.46
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Salzsäure:10,0%; Wasser:90,0%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid, 10% v/v aqueous solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid