Learn More
Salzsäure, 1M, Chem Lab™
Spezifikation
Spezifikation
| Aussehen | Farblos |
| Chemischer Name oder Material | Salzsäure |
| pH | <1 |
| Material | Salzsäure 1 mol/l |
| Konzentration | 36.461 g HCl/l H2O = 1 N (±0.002/20 °C) |
| Dichte | 1.02 g/ml |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Verpackung | PE |
| Normalität | 1 N (±0.002 bei20 °C) |
| Menge | 10 l |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Salzsäure 1 mol/l
- Achtung
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
- MIXTURE LIST-Contain: HCl/H2O