Learn More
Salzsäure, 1 N-Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10477700 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
Gehäuse 10L
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10477700 1 l Kunststoffflasche 1 Liter
10703314 2,5 l Kunststoffflasche 2.50 Liter
15214624 Gehäuse 10L Kunststofftrommel 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10477700 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 124210010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.90 €
    53.70 € / 1 Liter
    Sparen 4.20 €
    7% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Volumetrisch Standardlösung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrochloric acid
Farbe Farblos
Namenshinweis 1N standard solution
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Konzentration 0,998 bis 1,002 N (20 °C)
Dichte 1,0200 g/ml
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 1 l
Summenformel ClH
Strukturformel HCl
Physikalische Form Flüssig
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Fieser 04,450; 05,533; 06,283
Merck Index 15, 4818
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
IUPAC-Name Chloran
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formelmasse 36.45
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid, 1N standard solution
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid