Learn More
Salzsäure, 1 N-Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
Gehäuse 10L
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Volumetrisch Standardlösung
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hydrochloric acid |
| Farbe | Farblos |
| Namenshinweis | 1N standard solution |
| CAS | 7647-01-0, 7732-18-5 |
| Konzentration | 0,998 bis 1,002 N (20 °C) |
| Dichte | 1,0200 g/ml |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Menge | 2,5 l |
| Summenformel | ClH |
| Strukturformel | HCl |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
- MIXTURE LIST-Enthält: Hydrochloric acid