Learn More
Salzsäure, 25% Vol.-Lösung, Chem-Lab
Click to view available options
Menge:
5 l
Verpackung:
PE/HV
Packungsgröße:
5 Liter
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Salzsäure |
| CAS | 7647-01-0 |
| Konzentration | 25 %+ HCl/1 l H2O |
| Dichte | 1.12 g/ml |
| Verpackung | PE/HV |
| Menge | 5 l |
| Summenformel | ClH |
| MDL-Nummer | MFCD00011324 MFCD00792839 |
| UN-Nummer | UN1789 |
| Synonym | Salzsäure, Chlorwasserstoff, Muriatische Säure, Chlorhydrosäure, Chlorwasserstoffsäure, Chlorwasserstoffstoff, Chlorwasserstoff HCl, Wasserfreie Salzsäure, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Hydrochloric acid 25% v.p
- Gefahr
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
- MIXTURE LIST-Enthält: Hydrochloric acid