Learn More
Salzsäure 30 %, BAKER INSTRA-ANALYZED™, J.T. Baker™
Artikelnummer. 13235503 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
:
1 L
Artikelnummer.
13235503 1 L
1 options
Artikelnummer. 13235503
Marke: JT Baker 9600.1000PE
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für die Spurenmetallanalyse
Spezifikation
Farbe Max. 10 (Hazen)
CAS 7647-01-0
Schmelzpunkt -30 °C
Siedepunkt 110 °C (1013 hPa)
Dichte 1,18 g/cm³ (20 °C)
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 29 to 31 %
Menge 1 L
Summenformel ClH
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
UN-Nummer 1789
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
IUPAC-Name Chlorwasserstoff
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1LT Hydrochloric Acid BAKER INSTRA-
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hydrochloric acid