Learn More
Salzsäure, > 32 % Assay, Chem Lab™
Artikelnummer. 11989002
Click to view available options
Menge:
1 l
Artikelnummer. 11989002
Marke: Chem-Lab CL00.0362.1000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Aussehen Farblos
pH <1
Material Salzsäure 32 % v.a.
Konzentration 32+ % HCl
Dichte 1.16 g/ml
Schwermetalle (als Pb) < 0.0001 %
Menge 1 l
Physikalische Form Flüssig
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Reinheit (%) > 32 %
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Salzsäure 32% Rst.
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hydrochloric acid 32%