Learn More
Salzsäure, 33 % bis 36 %, ULTREX, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10782232 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
10782232 500 ml 500 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 10782232
Marke: Avantor J.T.Baker 6900.0500
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salzsäure
pH <1
Farbe Farblos
CAS 7647-01-0
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 50 °C
Dichte 1.2 g/cm3
Geruch Stechend
Prozentgehaltsbereich 33 bis 36 %
Menge 500 ml
Summenformel ClH
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
UN-Nummer 1789
Synonym Chlorwasserstoffsäure, Chlorwasserstoffstoff, Wasserfreie Salzsäure, Chlorwasserstoff HCl, Muriatische Säure, Chlorwasserstoff, Chlorhydrosäure
Löslichkeitsinformationen Vollständig mit Wasser mischbar
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
IUPAC-Name Chlorwasserstoff
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formelmasse 36.46
Güte ULTREX
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.