Learn More
Salzsäure, 36.5-38.0 %, BAKER INSTRA-ANALYZED Reagenz, für die ACS-Analyse, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15504065 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
2.5 l
Packungsgröße:
2.50 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15504065 2.5 l 2.50 Liter
11311540 500 ml 500 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 15504065
Marke: Avantor J.T.Baker 953033
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-01-0
Summenformel ClH
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Salzsäure, Chlorwasserstoff, Muriatische Säure, Chlorhydrosäure, Chlorwasserstoffsäure, Chlorwasserstoffstoff, Chlorwasserstoff HCl, Wasserfreie Salzsäure, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC-Name Chloran
SMILES Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salzsäure
Farbe Farblos
Namenshinweis ACS
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 50 °C
Geruch Stechend
Glührückstand ≤3 ppm
Relative Dichte 1.185–1.192 bei 60 °F
Prozentgehaltsbereich 36.5 bis 38.0 %
Menge 2.5 l
Physikalische Form Flüssig
Formelmasse 36.46
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.