Learn More
Salzsäure, gemäß analytischer Spezifikationen von BP, NF, Europ. Arzneibuch., rauchend, 36.5-38 %, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7071734 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
30 kg
4 x 2.5 l
6 x 1 L
6 x 1 l
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Papier-/Poly-Beutel
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
30 Kilogramm
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15630840 1 l Glasflasche 1 Liter
15620840 1 l Kunststoffflasche 1 Liter
15650840 2.5 l Glasflasche 2.50 Liter
15640840 2.5 l Kunststoffflasche 2.50 Liter
15600850 6 x 1 L Glasflasche 6 Stück
15690840 6 x 1 l Kunststoffflasche 6 Stück
15680840 4 x 2.5 l Glasflasche 4 Stück
15670840 4 x 2.5 l Kunststoffflasche 4 Stück
15660840 30 kg Papier-/Poly-Beutel 30 Kilogramm
9 options
Artikelnummer. 15630840
Marke: Honeywell-Fluka 071021LGL
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entspricht der analytischen Spezifikation von BP, NF, Ph. Eur., rauchend, 36.5 bis 38 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-01-0
Summenformel ClH
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Salzsäure, Chlorwasserstoff, Muriatische Säure, Chlorhydrosäure, Chlorwasserstoffsäure, Chlorwasserstoffstoff, Chlorwasserstoff HCl, Wasserfreie Salzsäure, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salzsäure
Farbe Gelb
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, NF
Konzentration 36.5 bis 38 %
Dichte 1.2 g/ml bei 25 °C
Verpackung Glasflasche
Glührückstand ≤0.002 % (als SO4)
Dampfdruck 3.23 psi (21.1 °C), 7.93 psi (37.7 °C)
Menge 1 l
UN-Nummer 1789
Beilstein 1098214
IUPAC-Name Chlorwasserstoff
Formelmasse 36.46 mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.