Learn More
Salzsäure, 36 % w/w aq., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7046086
Change view
Click to view available options
Menge:
Gehäuse 1000mL
Gehäuse 2500mL
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Artikelnummer. Menge unitSize
11387876 Gehäuse 1000mL 1 Liter
11397876 Gehäuse 2500mL 2.50 Liter
2 options
Artikelnummer. 11387876
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13091.AU
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
Salzsäure wird in chemischen Synthesereaktionen zur Herstellung von Vinylchlorid, Düngemitteln, Farbstoffen, Pigmenten und pharmazeutischen Inhaltsstoffen verwendet. Sie kommt auch in der Katalysatorregeneration, Gummiherstellung, Galvanik, Halbleiterherstellung, Lederbräunung und Baumwollsaatverarbeitung zum Einsatz.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Angaben in der Dokumentation und auf Etiketten beziehen sich möglicherweise auf die alte Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Salzsäure wird in chemischen Synthesereaktionen zur Herstellung von Vinylchlorid, Düngemitteln, Farbstoffen, Pigmenten und pharmazeutischen Inhaltsstoffen verwendet. Sie kommt auch in der Katalysatorregeneration, Gummiherstellung, Galvanik, Halbleiterherstellung, Lederbräunung und Baumwollsaatverarbeitung zum Einsatz.
Löslichkeit
Vollständig in Wasser mischbar
Hinweise
Kühl und trocken lagern, nicht in der Nähe von Säuren und Alkalien lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-01-0
Summenformel ClH
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC-Name Chlorwasserstoff
SMILES Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrochloric acid
Siedepunkt 81,5°bis 110 °C
Konzentration 36% w/w wässrige Lösung
Dichte 1,19
Geruch Stechend
Menge Gehäuse 1000mL
UN-Nummer UN1789
Merck Index 14,4780
Löslichkeitsinformationen Completely miscible with water.
Formelmasse 36.46
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid, 36% w/w aq. Soln.
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.