Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hydrochloric Acid |
| CAS | 7647-01-0, 7732-18-5 |
| Schmelzpunkt | -35,0 °C |
| Siedepunkt | 57,0 °C |
| Dichte | 1,1800g/mL |
| Verpackung | Glasflasche |
| Relative Dichte | 1,18 |
| Prozentgehaltsbereich | 37% |
| Summenformel | ClH |
| Strukturformel | HCl |
| Mehr anzeigen |