Learn More
Salzsäure 37 %, mit niedrigem Cadmium-, Blei- und Quecksilbergehalt, für Analysen, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur., Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12635167 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2,5 l
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12635167 2,5 l -
10254100 500 ml 500 Milliliter
12625167 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12635167 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. H/1180/PB17
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Salzsäure 37 %, mit niedrigem Cadmium-, Blei- und Quecksilbergehalt, für Analysen, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-01-0
Summenformel ClH
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC-Name Chlorwasserstoff
SMILES Cl
Spezifikation
pH 1
Farbe Farblos
Schmelzpunkt -35 °C
Siedepunkt 57 °C
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
Dampfdruck 125 mbar bei 20 °C
Menge 2,5 l
Viskosität 1,8 mPaS bei 15 °C
Physikalische Form Flüssig
Formelmasse 36,46 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid 37% with low Cadmium, Lead & Mercury level , for analysis Certified AR , Conform to EP
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid