Learn More
Salzsäure 6 M gemäß dem Europäischen Arzneibuch (EP), Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11454789 Alle ansehen Reagecon Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
5 l
Packungsgröße:
1 Liter
5 Liter
Artikelnummer. Menge unitSize
11454789 1 l 1 Liter
13417716 5 l 5 Liter
2 options
Artikelnummer. 11454789
Marke: Reagecon 3001500
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Vollständig faktorisiertes, hochreines, stabiles Produkt, entwickelt und getestet für Titrationen.
  • Referenzstandard nach Europäischem Arzneibuch (Ph. Eur.), Referenzmaterial nach Europäischem Arzneibuch (Ph. Eur.)
  • Akkurat, gleichbleibend, reproduzierbar und vollständig faktorisiert.
  • Mit diesem Produkt durchgeführte Titrationen weisen eine definierte Stöchiometrie auf, sind quantitativ, stellen schnell ein definitives Gleichgewicht her und liefern eindeutige Ergebnisse.
  • Die Stabilität dieses Produktes ist (sowohl geöffnet als auch ungeöffnet) für die Dauer der Haltbarkeit nachgewiesen.
  • Zertifiziert für eine Spezifikation von ± 0.2 %.
  • Zertifiziert nach der ISO 17025-akkreditierten Testmethode von Reagecon (INAB Ref: 264T)
  • Bei dem Produkt handelt es sich um ein Reagenz bekannter Konzentration, das aus einer Bürette oder einem anderen Dispensiergerät so lange in eine Probe (Analyt) gegeben wird, bis eine Reaktion zwischen den beiden Flüssigkeiten als „abgeschlossen“ beurteilt wird.
  • Kann für manuelle Titrationen oder automatische Titrationen verwendet werden, um die Endpunkte durch Detektion zu bestimmen, wie in zahlreichen Ph. Eur.-Monographien beschrieben.
  • NIST-konform.
Spezifikation
Konzentration 6 M
Verpackung Flasche aus HDPE GL45
Menge 1 l
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDROCHLORIC ACID 6M
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: hydrochloric acid 37%