Learn More
Salzsäure, 6 N, volumetrische Lösung, BAKER ANALYZED™ Reagenz, J.T.Baker ™
Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Enghalsflasche aus Polyethylen
Packungsgröße:
1 Liter
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Salzsäure |
| Namenshinweis | 6 N volumetrische Lösung |
| Verpackung | Enghalsflasche aus Polyethylen |
| Relative Dichte | 1 l = 1.10 kg |
| Menge | 1 l |
| Formelmasse | 36.46 |
| Güte | BAKER ANALYZED™ Reagenz |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.