Learn More
Salzsäure, 99.999999 % (Metallbasis) 33 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341588
Change view
Click to view available options
Menge:
Gehäuse 25mL
250 ml
Gehäuse 1000mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
25 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11341588 Gehäuse 25mL 25 Milliliter
11331588 250 ml 250 Milliliter
11315819 Gehäuse 1000mL 1000 Milliliter
3 options
Artikelnummer. 11341588
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010990.AC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
Hydrochloric acid is used in chemical synthesis reactions to produce vinyl chloride, fertilizers, dyes, pigments and pharmaceutical ingredients. It is also used in catalyst regeneration, rubber manufacturing, electroplating, semiconductor manufacturing, leather tanning and cotton seed processing. It finds use in the manufacture of polyvinyl chloride (PVC). Further, it is employed for regeneration of ion exchangers and in the tanning industry for the processing of leathers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-01-0
Summenformel ClH
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrochloric acid
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 81,5°bis 110 °C
Konzentration 33%
Dichte 1,19 g/mL
Geruch Stechend
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge Gehäuse 25mL
Physikalische Form Flüssig, doppelt destilliert in Quarz
UN-Nummer UN1789
Merck Index 14,4780
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
IUPAC-Name Chloran
Formelmasse 36.46
Reinheit (%) 99.999999%