Learn More
Salzsäure, ACS, HCl 36,5 – 38,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4781932
Click to view available options
Menge:
6 x 2724 g
Packungsgröße:
5 Kilogramm
Artikelnummer. 15401327
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 033257.Y#
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
For Acidizing Petroleum Wells, Chemical Intermediate, ore Reduction | CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
Acidizing petroleum wells, chemical intermediate, ore reduction, food processing, pickling and metal cleaning, general cleaning, and laboratory reagent.Hydrochloric acid is used in chemical synthesis reactions to produce vinyl chloride, fertilizers, dyes, pigments and pharmaceutical ingredients. It is also used in catalyst regeneration, rubber manufacturing, electroplating, semiconductor manufacturing, leather tanning and cotton seed processing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-01-0
Summenformel ClH
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC-Name Chlorwasserstoff
SMILES Cl
Spezifikation
Aussehen Colorless pungent
Chemischer Name oder Material Hydrochloric acid
Farbe Farblos
Siedepunkt 81.5°C to 110°C
Dichte 1.19
Geruch Pungent
Prozentgehaltsbereich 36.5 to 38.0%
Menge 6 x 2724 g
Physikalische Form Flüssig
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride
Löslichkeitsinformationen Soluble aq. soln.,alcohol,ether and benzene.Completely miscible with water.
Formelmasse 36.46
Güte ACS