Learn More
Salzsäure, für die Analyse, rauchend, 37 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2,5 l
Gehäuse 10L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
500 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Zur Analyse
Spécification
Spécification
| Chemischer Name oder Material | Hydrochloric acid |
| Schmelzpunkt | -35,0 °C |
| Siedepunkt | 57,0 °C |
| Dichte | 1,1800g/mL |
| Schwermetalle (als Pb) | Max. 2 ppm |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Reduzierende Substanzen | (SO2) Test bestanden |
| Relative Dichte | 1,18 |
| Menge | 500 ml |
| Viskosität | 1,9 mPa.s (15 °C) |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Hydrochloric acid
- Gefahr
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Hydrochloric acid
RUO – Nur für Forschungszwecke
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu