Beschreibung
BAKER INSTRA-ANALYZED™ Plus Säuren ermöglichen das Testen auf mehr Spurenmetalle mit strengeren Spezifikationen.
- Die Qualität ist gewährleistet für bis zu 64 Spurenmetalle, die bis zu einer Konzentration im ppb-Bereich getestet wurden
- Gleich bleibende Qualität in allen Chargen gewährleistet zuverlässige Ergebnisse zwischen den Tests.
- Platz sparende HDPE-Verpackung mit geringen metallischen extrahierbaren Substanzen
- Höhere Sicherheit durch manipulationssichere Kappen
- Umweltfreundliche, recyclingfähige HDPE-Flaschen
- Stringente Protokolle in einer ISO-zertifizierten Einrichtung gewährleisten Qualität in der Produktion
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Salzsäure |
| pH | 0,1 (1 N wässr. Lsg.) |
| Farbe | Farblos |
| Schmelzpunkt | -35 °C |
| Siedepunkt | 48 °C |
| Dichte | 1,18 g/ml bei 20 °C |
| Geruch | Stechend |
| Verpackung | HDPE |
| Dampfdruck | 14,1 kPa |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Für den Einsatz bei der Spurenmetallanalyse |
| Mehr anzeigen |