Learn More
Salzsäurekonzentrat, für 10 l Standardlösung, 1 M HCl (1 N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7122119 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 St.
4 x 1 ea.
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 15685270
Marke: Honeywell-Fluka 382831EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für 10 l Standardlösung, 1 M HCl (1 N)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-01-0
Summenformel ClH
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Salzsäure, Chlorwasserstoff, Muriatische Säure, Chlorhydrosäure, Chlorwasserstoffsäure, Chlorwasserstoffstoff, Chlorwasserstoff HCl, Wasserfreie Salzsäure, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC-Name Chlorwasserstoff
SMILES Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Konzentrierte Salzsäure
Verpackung Poly-Flasche
Dampfdruck 190mmHg (25 °C)
Menge 1 St.
UN-Nummer UN1789
Formelmasse 36.46 mol