Learn More
Salzsäure, zur Bestimmung von Quecksilber, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., rauchend (Hg ≤0.0000005 %), ≥37 %, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka ProdukteBeschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Salzsäure |
| Farbe | Gelb |
| Namenshinweis | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Konzentration | ≥ 37 % |
| Dichte | 1.2 g/ml bei 25 °C |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Glührückstand | ≤0.0005 % (als SO4) |
| Dampfdruck | 3.23 psi (21.1 °C), 7.93 psi (37.7 °C) |
| Menge | 2.5 l |
| UN-Nummer | 1789 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Salzsäure
- Gefahr
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: hydrochloric acid