Learn More
Alla France™ DICHTEMESSER 1000-1200 G/L 1000-1200
Artikelnummer. 11703203
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
11703203 300 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11703203 Lieferant Alla France™ Lieferanten-Nr. 3020FG100/20qp
Verfügbar ab: 06-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestellinformation
Abmessungen, Länge, metrisch
Spezifikation
Menge Je 1
Typ Flusssäurehydrometer
Genauigkeit ±0,004 g/mL
Länge (metrisch) 300 mm
Bereich der relativen Dichte 1 bis 1,200 g/ml