Learn More
Salzsäure, Puriss. P.A., ACS Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., kochend, ≥37 %, APHA: ≤10, Solstice
Artikelnummer. 15673100 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
30 kg
4 x 2.5 l
6 x 1 l
235 kg
72 x 2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Metallfass
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
235 Kilogramm
30 Kilogramm
4 Stück
6 Stück
72 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15673100 30 kg Metallfass 30 Kilogramm
15633100 1 l Glasflasche 1 Liter
15623100 1 l Kunststoffflasche 1 Liter
15653100 2.5 l Glasflasche 2.50 Liter
15643100 2.5 l Kunststoffflasche 2.50 Liter
15623110 6 x 1 l Glasflasche 6 Stück
15603110 6 x 1 l Kunststoffflasche 6 Stück
15693100 4 x 2.5 l Glasflasche 4 Stück
15683100 4 x 2.5 l Kunststoffflasche 4 Stück
15633110 72 x 2.5 L - 72 Stück
15663100 235 kg - 235 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 15673100 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 3072130KG
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., wütend ≥ 37%, APHA: ≤ 10
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-01-0 , 7732-18-5
Summenformel ClH
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Salzsäure, Chlorwasserstoff, Muriatische Säure, Chlorhydrosäure, Chlorwasserstoffsäure, Chlorwasserstoffstoff, Chlorwasserstoff HCl, Wasserfreie Salzsäure, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salzsäure
Namenshinweis Puriss. P.A., ACS Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., fauchend, ≥37%, APHA: ≤10
Siedepunkt 42 °C
CAS Min. % ≥50.0000%, ≥30.0000%
CAS Max. % <70.0000%, <50.0000%
Dichte 1,2 g/ml bei 25 °C (lit.)
Verpackung Metallfass
Glührückstand ≤0,0005% (als SO4)
Dampfdruck 3,23 psi (21,1 °C), 7,93 psi (37,7 °C)
Menge 30 kg
Strukturformel HCl
UN-Nummer UN1789
Beilstein 1098214
IUPAC-Name Chloran
Formelmasse 36.46
Reinheit (%) >37%
Güte ACS-Reagenz/Reagenz ISO/Reagenz Ph. Eur.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.