Learn More
Salzsäure-Lösung, 0.05 M, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 l
6 x 500 ml
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
6 Stück
Beschreibung
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
- Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
- Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
- Reagenzien für die Komplexometrie:
- Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
- Maskierungsmittel
- Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Salzsäurelösung |
| Namenshinweis | Volumetrisch, 0.05 M HCl (0.05 N) |
| Dampfdruck | 190mmHg (25 °C) |
| Menge | 6 x 1 l |
| UN-Nummer | UN1789 |
| IUPAC-Name | Chloran |
| Formelmasse | 36.46 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Hydrochloric acid solution
- Achtung
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- MIXTURE LIST-Enthält: hydrochloric acid