Learn More
Salzsäure-Lösung 0.25 mol/l, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12910934 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Packungsgröße:
1000 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12910934 1000 ml 1000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12910934 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. VL 224 1000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salzsäure
Verpackung Flasche
CAS 7647-10-1
Summenformel Cl2Pd
Konzentration 0.25 M (0.25 N)
MDL-Nummer MFCD00003558
InChI-Schlüssel PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pd++]
IUPAC-Name Dichlorpalladium
Molekulargewicht (g/mol) 177.32
PubChem CID 24290
Menge 1000 ml
ChEBI CHEBI:53434
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid 2M Volumetric solution
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid