Learn More
Salzsäure-Lösung, 0.2 M
Click to view available options
Menge:
5 l
Verpackung:
946 ml
Je 2
Packungsgröße:
5 Liter
Spezifikation
Spezifikation
| Aussehen | Flüssig |
| pH | <1 |
| Aussehen der Lösung | Flüssig |
| Farbe | Farblos |
| Material | 7.292 g HCl/l H2O |
| Konzentration | 7.292 g HCl/l H2O = 0.2 N (±0.0004/20 °C) |
| Dichte | 1.01 g/ml |
| Geruch | Geruchlos |
| Verpackung | Je 2 |
| Menge | 5 l |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Salzsäure 0.2 mol/l
- Achtung
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
- MIXTURE LIST-Enthält: hydrochloric acid