Learn More
Salzsäure-Lösung, 0.2 M, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7072093 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
2 l
Packungsgröße:
2 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15674160 500 ml 500 Milliliter
15664160 2 l 2 Liter
2 options
Artikelnummer. 15674160
Marke: Honeywell-Fluka 343102500ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Volumetrisch, 0.2 M HCl (0.2 N)
Honeywell's hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-01-0
Summenformel ClH
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Salzsäure, Chlorwasserstoff, Muriatische Säure, Chlorhydrosäure, Chlorwasserstoffsäure, Chlorwasserstoffstoff, Chlorwasserstoff HCl, Wasserfreie Salzsäure, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salzsäurelösung
Konzentration 0.2 M
Dichte 1.005 g/ml bei 25 °C
Dampfdruck 190mmHg (25 °C)
Menge 500 ml
UN-Nummer UN1789
IUPAC-Name Chlorwasserstoff
Formelmasse 36.46 mol
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid solution
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: hydrochloric acid