Learn More
Salzsäure-Lösung, volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 1 M HCl (1 N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15694940
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
5 l
10 L
10 l
20 L
30 l
4 x 5 l
6 x 1 l
Verpackung:
Kunststoffeimer
Kunststoffflasche
VOLPAC™ BEHÄLTER
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
20 Liter
30 Liter
4 Stück
5 Liter
6 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15694940 5 l Kunststoffflasche 5 Liter
15654940 1 l Kunststoffflasche 1 Liter
15604950 5 l VOLPAC™ BEHÄLTER 5 Liter
15614950 6 x 1 l Kunststoffflasche 6 Stück
15644940 10 l VOLPAC™ BEHÄLTER 10 Liter
15634940 10 L - 10 Liter
15684940 4 x 5 l Kunststoffflasche 4 Stück
15664940 20 L - 20 Liter
15674940 30 l Kunststoffeimer 30 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15694940 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 353285L
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 1 M HCl (1 N)
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-01-0
Summenformel ClH
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Salzsäure, Chlorwasserstoff, Muriatische Säure, Chlorhydrosäure, Chlorwasserstoffsäure, Chlorwasserstoffstoff, Chlorwasserstoff HCl, Wasserfreie Salzsäure, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salzsäurelösung
Konzentration 1 M
Verpackung Kunststoffflasche
Dampfdruck 190mmHg (25 °C)
Menge 5 l
UN-Nummer UN1789
IUPAC-Name Chloran
Formelmasse 36.46 mol
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Salzsäurelösung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid