Learn More
Salzsäure-Lösung, 1 M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12943544 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Verpackung:
1000 ml
Packungsgröße:
1000 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
12943544 1000 ml 1000 ml 1000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12943544 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. VL 227 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.00 €
    40.60 € / 1000 Milliliter
    Sparen 37.40 €
    47% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Konzentration 1 mol/l
Verpackung 1000 ml
Menge 1000 ml