Learn More
Salzsäure-Lösung, 2.0 M, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15614940 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
10 l
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
Artikelnummer. 15614940
Marke: Honeywell-Fluka 3532710LVP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Volumetrisch, 2.0 M HCl (2.0 N)
Honeywell's hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-01-0
Summenformel ClH
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Salzsäure, Chlorwasserstoff, Muriatische Säure, Chlorhydrosäure, Chlorwasserstoffsäure, Chlorwasserstoffstoff, Chlorwasserstoff HCl, Wasserfreie Salzsäure, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC-Name Chloran
SMILES Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salzsäurelösung
Konzentration 2.0 M
Dampfdruck 190mmHg (25 °C)
Menge 10 l
UN-Nummer UN1789
Formelmasse 36.46 mol