Learn More
Salzsäurelösung 2M (2N), NIST Standardlösung, sofort einsatzbereit, für die volumetrische Analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11458962 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
Gehäuse 10L
Verpackung:
Beutel in Karton
Plastikflasche aus HDPE
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11458962 Gehäuse 10L Beutel in Karton 10 Liter
10214440 1 l Plastikflasche aus HDPE 1 Liter
10020210 2,5 l Plastikflasche aus HDPE 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458962 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. J/4315/24
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-01-0
Summenformel ClH
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Spezifikation
Farbe Farblos
Siedepunkt 100 °C
Verpackung Beutel in Karton
Menge Gehäuse 10L
Physikalische Form Flüssig
IUPAC-Name Chlorwasserstoff
Formelmasse 36.46g/mol
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Salzsäure 2M
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.