Learn More
Salzsäurelösung 2 M (2 N), NIST-Standardlösung, gebrauchsfertig für volumetrische Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7073135 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
Gehäuse 10L
Verpackung:
Beutel in Karton
HDPE-Kunststoffflasche
Plastikflasche aus HDPE
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
Artikelnummer. 10214440
Marke: Fisher Chemical J/4315/15
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-01-0
Summenformel ClH
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Spezifikation
Farbe Farblos
Siedepunkt 100 °C
Verpackung HDPE-Kunststoffflasche
Menge 1 l
Physikalische Form Flüssig
IUPAC-Name Chloran
Formelmasse 36.46g/mol
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid, 2M, (2N)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hydrochloric acid