Learn More
Salzsäure-Lösung, 3 M, Chem-Lab
Artikelnummer. 11964044
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Polyethylen
Packungsgröße:
1 Liter
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11964044
Marke: Chem-Lab CL05.0315.1000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Wird als Laborreagenz und Säuerungsmittel verwendet. Salzsäurelösung, 1 M Chem-Lab enthält 109,383 g HCl pro Liter Wasser. Es wird für die pH-Wert-Kontrolle, Titrationen, Herstellung organischer und anorganischer Verbindungen und die Regeneration von Ionenaustausch-Harzen verwendet.
Salzsäure ist eine korrosive, starke Mineralsäure, die häufig in der Industrie eingesetzt wird. Es ist eine farblose, hochgradig ätzende Lösung aus Chlorwasserstoff (HCl) in Wasser. Sie wird häufig in pH-Pufferlösungen, bei der Regeneration von Harzen für Ionenaustauscher sowie bei der Herstellung von Chloriden und der Synthese organischer Substanzen eingesetzt.
Specifications
Aussehen Flüssig
pH <1
Aussehen der Lösung Flüssig
Farbe Farblos
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Material 109.383 g HCl pro 1 l H2O
Konzentration 3 M
Dichte 1.05 g/ml
Geruch Geruchlos
Verpackung Polyethylen
Normalität 3 N (±0.006, 20 °C)
Menge 1 l
Summenformel ClH
Physikalische Form Flüssig
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Synonym Salzsäure, Chlorwasserstoff, Muriatische Säure, Chlorhydrosäure, Chlorwasserstoffsäure, Chlorwasserstoffstoff, Chlorwasserstoff HCl, Wasserfreie Salzsäure, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
IUPAC-Name Chlorwasserstoff
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formelmasse 36.46 mol
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Salzsäure 3 mol/l
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hydrochloric acid