Beschreibung
Honeywell's hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
- Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
- Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
- Reagenzien für die Komplexometrie:
- Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
- Maskierungsmittel
- Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Salzsäurelösung |
| CAS | 7647-01-0 |
| Konzentration | 6 M |
| Dampfdruck | 190 mmHg (25 °C) |
| Menge | 25 l |
| Summenformel | ClH |
| MDL-Nummer | MFCD00011324 MFCD00792839 |
| UN-Nummer | 1789 |
| Synonym | Salzsäure, Chlorwasserstoff, Muriatische Säure, Chlorhydrosäure, Chlorwasserstoffsäure, Chlorwasserstoffstoff, Chlorwasserstoff HCl, Wasserfreie Salzsäure, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof |
| InChI-Schlüssel | VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N |
| Mehr anzeigen |