Learn More
Flusssäurelösung, 0.1 M EU-Arzneibuch, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12950854 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Packungsgröße:
1000 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12950854 1000 ml 1000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12950854 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. VL 017 1000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Arzneibuchreagenzien sind für den Gebrauch in Arzneibuchtests und Monographien vorgesehen, gemäß einem GMP-konformen ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem und der entsprechenden Arzneibuchspezifikation hergestellt unter Verwendung von Substanzen in Arzneibuch-Reagenzienqualität und Wasser, das die für Reinwasser relevanten Anforderungen laut Arzneibuchmonographie erfüllen. Einige Arzneibuchnormen sind auch konform mit ISO 17025 und ISO Guide 43.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salzsäure
Verpackung Flasche
CAS 7647-10-1
Summenformel Cl2Pd
Konzentration 0.1 M
MDL-Nummer MFCD00003558
InChI-Schlüssel PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pd++]
IUPAC-Name Dichlorpalladium
Molekulargewicht (g/mol) 177.32
PubChem CID 24290
Menge 1000 ml
ChEBI CHEBI:53434
Güte Eu. Ph. Referenz