Learn More
Hydrochloric Acid Solution, Volumetric, 0.1M HCl (0.1N), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15677510 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
10 L
Verpackung:
Poly-Eimer
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
Artikelnummer. 15677510
Marke: Honeywell-Fluka 940151L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-01-0
Summenformel ClH
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC-Name Chlorwasserstoff
SMILES Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrochloric acid solution
pH Acidic
Farbe Farblos
Namenshinweis Volumetric, 0.1M HCl (0.1N)
Siedepunkt 100°C
Dichte 1g/cm3 at 20°C
Geruch Odorless
Verpackung Poly-Flasche
Dampfdruck 190mmHg (25°C)
Menge 1 L
Physikalische Form Flüssig
UN-Nummer UN1789
Formelmasse 36.46g/mol