Learn More
Salzsäure, TraceSELECT™ 34 bis 37 %, Solstice
Artikelnummer. 15676910
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 l
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15676910 2.5 l Poly-Flasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15676910 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 727872.5L
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
TraceSELECT™, für die anorganische Spurenanalyse, 34 bis 37 %
TraceSELECT™ Ultra und TraceSELECT
  • Ultrareine Säuren, Basen und Salze für die Verhüttung und Nassverdau in der Umwelt-, Wasser- und Lebensmittelanalyse
  • Die Probenvorbereitung für die Spurenanalyse erfordert Reagenzien mit höchster Reinheit; Unsere TraceSELECT Ultra-Produkte für Ultra-Spurenanalysen auf PPB- und sogar PPT-Niveaus werden durch sub-kochende Destillation hergestellt
  • Die Säuren, Basen und Salze in der TraceSELECT Serie wurden für die Probenvorbereitung und -analyse im PPB-(μG/kg)-Spurenbereich entwickelt
  • Verpackt in hochwertigen Behältern, die für jedes Produkt geeignet sind
  • Die Reagenzien werden unter Reinraumbedingungen hergestellt und abgefüllt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salzsäure
pH > ° 0,1 (bei 20 C)
Farbe Farblos
Namenshinweis Für die anorganische Spurenanalyse
CAS 7647-01-0
Schmelzpunkt ∼-35 °C
Siedepunkt ∼42 °C (1013 hPa)
Dichte 1,2 g/ml bei 25 °C.
Geruch Stechend
Verpackung Poly-Flasche
Dampfdruck 3,23 psi (21,1 °C), 7,93 psi (37,7 °C)
Menge 2.5 l
Summenformel ClH
Physikalische Form Flüssig
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
UN-Nummer UN1789
Beilstein 1098214
Synonym Salzsäure, Chlorwasserstoff, Muriatische Säure, Chlorhydrosäure, Chlorwasserstoffsäure, Chlorwasserstoffstoff, Chlorwasserstoff HCl, Wasserfreie Salzsäure, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Löslichkeitsinformationen Vollständig in Wasser mischbar
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
IUPAC-Name Chlorwasserstoff
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formelmasse 36,46 g/mol
Reinheit (%) 34 bis 37 %
Güte TraceSELECT
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid