Learn More
Hydrochlorothiazid 1,0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30464242
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30464242 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30464242 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCAMP0011.0001
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrochlorothiazide
CAS 58-93-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Hydrochlorothiazide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H8 Cl N3 O4 S2
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Hydrochlorothiazide, 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 6-chloro-3,4-dihydro-, 1,1-dioxide, 3,4-Dihydrochlorothiazide, 6-Chloro-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide, 6-Chloro-3,4-dihydro-7-sulfamoyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 6-Chloro-7-sulfamoyl-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 6-Chloro-7-sulfamoyl-3,4-dihydrobenzo-1,2,4-thiadiazine-1,1-dioxide, Acuretic, Apo-Hydro, Apresazide, Aquarius, Aquazide, Aquazide H, Caplaril, Carozide, Chlorosulthiadil, Chlorsulthiadil, Clothia, Dichlothiazide, Dichlotiazid, Dichlotride, Dichlozid, Diclotride, Didralin, Dihydrochlorothiazide, Dihydrochlorothiazidum, Dihydrochlorurit, Dihydrochlorurite, Disalunil, Disothiazide, Diuret-P, Diurex, Diurizid, Drenol, Esidrex, Esidrix, HCT, HCTZ, HCZ, HH 25/25, HH 50/50, Hidrenox, Hidril, Hidrochlortiazid, Hidrosaluretil, Hidrotiazida, Hydrex, Hydrex-semi, Hydril, Hydro Par, Hydro-Aquil, Hydro-Diuril, Hydro-T, Hydrochlorothiazid, Hydrochlorthiazide, Hydrochlorzide, Hydrocot, Hydrodiuretic, Hydrosaluric, Hydrozide, Hypothiazid, Hypothiazide, Hypothiazide (C7H8ClN3O4S2), Idrodiuvis, Idrotiazide, Lopressor HCT, Lotensin HCT, Manschitt, Maschitt, Megadiuril, Microzide, NSC 53477, Natrimax, Nefrix, Nefrol, Neoflumen, Newtolide, Oretic, Pantemon, Servithiazid, Su 5879, Tandiur, Thiuretic, Timolide, Unipres, Urirex, Vaseretic, Vetidrex, Ziac, Zide, SKF-8476
InChI-Formel InChI=1S/C7H8ClN3O4S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)16(9,12)13)17(14,15)11-3-10-5/h1-2,10-11H,3H2,(H2,9,12,13)
Lösungstyp Einheitliche Lösung
SMILES NS(=O)(=O)c1cc2c(NCNS2(=O)=O)cc1Cl
IUPAC-Name 6-Chlor-1,1-dioxo-3,4-dihydro-2H-1λ ^{6},2,4-Benzothiadiazin-7-sulfonamid
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 297.74
Menge 1 mL
Formelmasse 296,9645 g/mol