Learn More
Hydrochlorothiazid, Mikromol™
Artikelnummer. 17972906
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17972906 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17972906 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0011.000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Hydrochlorthiazid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Hydrochlorothiazide
CAS 58-93-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Hydrochlorothiazide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H8 Cl N3 O4 S2
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Hydrochlorothiazide, 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 6-chloro-3,4-dihydro-, 1,1-dioxide, 3,4-Dihydrochlorothiazide, 6-Chloro-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide, 6-Chloro-3,4-dihydro-7-sulfamoyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 6-Chloro-7-sulfamoyl-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 6-Chloro-7-sulfamoyl-3,4-dihydrobenzo-1,2,4-thiadiazine-1,1-dioxide, Acuretic, Apo-Hydro, Apresazide, Aquarius, Aquazide, Aquazide H, Caplaril, Carozide, Chlorosulthiadil, Chlorsulthiadil, Clothia, Dichlothiazide, Dichlotiazid, Dichlotride, Dichlozid, Diclotride, Didralin, Dihydrochlorothiazide, Dihydrochlorothiazidum, Dihydrochlorurit, Dihydrochlorurite, Disalunil, Disothiazide, Diuret-P, Diurex, Diurizid, Drenol, Esidrex, Esidrix, HCT, HCTZ, HCZ, HH 25/25, HH 50/50, Hidrenox, Hidril, Hidrochlortiazid, Hidrosaluretil, Hidrotiazida, Hydrex, Hydrex-semi, Hydril, Hydro Par, Hydro-Aquil, Hydro-Diuril, Hydro-T, Hydrochlorothiazid, Hydrochlorthiazide, Hydrochlorzide, Hydrocot, Hydrodiuretic, Hydrosaluric, Hydrozide, Hypothiazid, Hypothiazide, Hypothiazide (C7H8ClN3O4S2), Idrodiuvis, Idrotiazide, Lopressor HCT, Lotensin HCT, Manschitt, Maschitt, Megadiuril, Microzide, NSC 53477, Natrimax, Nefrix, Nefrol, Neoflumen, Newtolide, Oretic, Pantemon, Servithiazid, Su 5879, Tandiur, Thiuretic, Timolide, Unipres, Urirex, Vaseretic, Vetidrex, Ziac, Zide, SKF-8476
InChI-Formel InChI=1S/C7H8ClN3O4S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)16(9,12)13)17(14,15)11-3-10-5/h1-2,10-11H,3H2,(H2,9,12,13)
SMILES NS(=O)(=O)c1cc2c(NCNS2(=O)=O)cc1Cl
IUPAC-Name 6-Chlor-1,1-dioxo-3,4-dihydro-2H-1λ ^{6},2,4-Benzothiadiazin-7-sulfonamid
Molekulargewicht (g/mol) 297.74
Menge 250 mg
Formelmasse 296,9645 g/mol