Learn More
Hydroxyzimtsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10103500 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10103500 100 g Glasflasche 100 Gramm
10193490 5 g Glasflasche 5 Gramm
10503521 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10103500 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 159101000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 501-52-0 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 501-52-0
Summenformel C9H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 150.18
MDL-Nummer MFCD00002771
InChI-Schlüssel XMIIGOLPHOKFCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrocinnamic acid, 3-phenylpropionic acid, benzylacetic acid, benzenepropanoic acid, dihydrocinnamic acid, benzenepropionic acid, phenylpropanoic acid, 3-phenyl-propionic acid, phenylpropanoate, beta-phenylpropionic acid
PubChem CID 107
ChEBI CHEBI:28631
IUPAC-Name 3-Phenylpropansäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrocinnamic acid
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 47.0°C to 50.0°C
Dichte 1.0700g/mL
Siedepunkt 279.0°C to 281.0°C
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2CH2CO2H
Menge 100 g
Beilstein 09, 508
Merck Index 15, 4822
Relative Dichte 1.07
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.5% in water; more soluble in hot water. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,soluble in alcohol,benzene,ether,chloroform,,petroleum ether and carbon disulfide
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit