Learn More
Hydrocortisonacetat, LoGiCal
Artikelnummer. 30463285
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30463285 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30463285 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0187.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrocortisone Acetate
CAS 50-03-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Hydrocortisone Acetate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C23 H32 O6
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Cortisone Acetate Imp. A (EP), Hydrocortisone Hydrogen Succinate Imp. B (EP), Hydrocortisone Imp. C (EP), Prednisolone Acetate Imp. A (EP), Hydrocortisone Acetate, Hydrocortisone 21-Acetate, (11beta)-21-(Acetyloxy)-11,17-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, Cortisol acetate, Cortisol 21-acetate, 11beta,17alpha,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione 21-acetate, 17-Hydroxycorticosterone 21-acetate, 17alpha-Hydroxycorticosterone acetate, 21-Acetoxy-11beta,17-dihydroxypregn-4-en-3,20-dione, 21-Acetoxy-11beta,17-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 21-Acetoxy-11beta,17alpha-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, Abbocort, Anusol HC, Bambicort, Berlison F, Biocortar, CaldeCort, Chemysone, Colifoam, Colofoam, Cordes, Cortacream, Cortaid, Cortef acetate, Cortell, Corticaine, Cortifoam, Cortril acetate, Cortril acetate AS, Efcolin, HA, Hc 45, Hycortole acetate, Hydrin 2, Hydrocal, Hydrocort acetate, Hydrocortisat, Hydrocortisone 21-acetate, Hydrocortisone acetate, Hydrocortistab, Hydrocortone acetate, Hydroxycorticosterone acetate, Isopto-Hydrocortisone, Lanacort, Lenirit, NSC 741, Pabracort, Proctocort, Sigmacort, Sintotrat, Velopural, Wycort, Cortisone Acetate Impurity A, Hydrocortisone Hydrogen Succinate Impurity B, Hydrocortisone Impurity C, Prednisolone Acetate Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C23H32O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h10,16-18,20,26,28H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C
IUPAC-Name [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl]Acetat
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 404.5
Menge 10 mg
Formelmasse 404,2199 g/mol