Learn More
Hydrocortison (Cortisol), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hydrocortisone |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| Formelmasse | 362.2093 |
| Reinheit (%) | >95% |