Learn More
Hydrocoumarin, TRC
Artikelnummer. 30392350
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30392350 25 g
30398921 5 g
30400492 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30392350 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH71455525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 119-84-6
Summenformel C9 H8 O2
Molekulargewicht (g/mol) 148.16
Synonym Hydrocoumarin (6CI,7CI,8CI), 3,4-Dihydro-2H-1-benzopyran-2-one, Hydrocinnamic acid, o-hydroxy-, δ-lactone (6CI), 2-Chromanone, 3,4-Dihydro-1H-benzopyran-2-one, 3,4-Dihydrocoumarin, D 1223, DHC, Dihydrocoumarin, Melilotin, Melilotin (coumarin), Melilotol
IUPAC-Name 3,4-Dihydrochromen-2-on
SMILES O=C1CCc2ccccc2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dihydrocoumarin
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H8O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-4H,5-6H2
Formelmasse 148.0524