Learn More
Hydrocoumarin, TRC
Artikelnummer. 30400492
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. Menge
30400492 100 g
30392350 25 g
30398921 5 g
3 options
Artikelnummer. 30400492
Marke: Toronto Research Chemicals TRCH714555100G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 119-84-6
Chemischer Name oder Material 3,4-Dihydrocoumarin
Formelmasse 148.0524
InChI-Formel InChI=1S/C9H8O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-4H,5-6H2
IUPAC-Name 3,4-dihydrochromen-2-one
Summenformel C9 H8 O2
Molekulargewicht (g/mol) 148.16
SMILES O=C1CCc2ccccc2O1
Synonym Hydrocoumarin (6CI,7CI,8CI), 3,4-Dihydro-2H-1-benzopyran-2-one, Hydrocinnamic acid, o-hydroxy-, δ-lactone (6CI), 2-Chromanone, 3,4-Dihydro-1H-benzopyran-2-one, 3,4-Dihydrocoumarin, D 1223, DHC, Dihydrocoumarin, Melilotin, Melilotin (coumarin), Melilotol
Spezifikation
Menge 100 g