Learn More
Macherey-Nagel™ Hydrodex β-6TBDM GC-Kapillarsäule
Artikelnummer. 10286651 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
25 m
50 m
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
Artikelnummer. 10286651
Marke: Macherey-Nagel™ 723381.50
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0,4 mm
Typ GC Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Stationäre Phase Hydrodex β-6TBDM
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC-Enantiomertrennung
Temperaturbereich 230°bis 250 °C
Länge (metrisch) 50 m
Verpackungsmaterial Hydrodex β-6TBDM
Menge Je 1