Learn More
Macherey-Nagel™ Hydrodex β-6TBDM GC-Kapillarsäule
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
25 m
50 m
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 0,4 mm |
| Typ | GC Kapillarsäule |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,1 mm |
| Stationäre Phase | Hydrodex β-6TBDM |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC-Enantiomertrennung |
| Temperaturbereich | 230°bis 250 °C |
| Länge (metrisch) | 10 m |
| Verpackungsmaterial | Hydrodex β-6TBDM |
| Menge | Je 1 |