Learn More
Macherey-Nagel™ Hydrodex β-PM GC-Kapillarsäule
Artikelnummer. 10524922 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
25 m
50 m
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10524922 25 m 1 Stück
10748812 50 m 1 Stück
2 options
Wasser als Lösungsmittel ist für alle Cyclodextrinphasen strengstens verboten. Es wird empfohlen, die Probe zu trocknen und in einem geeigneten nicht polaren Lösungsmittel aufzulösen.
Artikelnummer. 10524922
Marke: Macherey-Nagel™ 723370.25
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wasser als Lösungsmittel ist für alle Cyclodextrinphasen strengstens verboten. Es wird empfohlen, die Probe zu trocknen und in einem geeigneten nicht polaren Lösungsmittel aufzulösen.
Ermöglicht die Analyse vieler Verbindungen ohne Derivatisierung. Macherey-Nagel™ HYDRODEX™ β-PM Kapillarsäulen für GC sind Phasen mit 7 β-Cyclodextrin-Glukoseeinheiten für die Enantiomertrennung in der Gaschromatographie. Diese hydrophile Phase mit kurzen polaren Liganden ist eine chemisch nicht gebundene Phase.
Ein großer Vorteil der HYDRODEX-Säulen besteht darin, dass viele Verbindungen ohne Derivatisierung analysiert werden können. Bei bestimmten Substanzen kann die Enantioselektivität jedoch durch Bildung von Derivaten günstig beeinflusst werden. Die regioselektive Derivatisierung der Hydroxylgruppen führt zu Phasen mit unterschiedlicher Enantioselektivität, die sich gut für GC-Enantiomer-Analysen eignen.
Es ist nicht möglich, eine allgemeine Vorhersage zu machen, welche HYDRODEX™-Phase eine gegebene Trennungsaufgabe lösen könnte. Auch bei Verbindungen mit geringen strukturellen Unterschieden oder innerhalb homologer Serien kann die Enantiodifferenzierung ganz anders sein.
  • Basismaterial: zyklische Oligosaccharide, die aus sieben β-Cyclodextrin-Glucoseeinheiten bestehen, die durch α-1,4-Verbindungen miteinander verbunden sind
  • Heptakis-(2,3,6-Tri-O-Methyl)-β-Cyclodextrin
  • Liganden: R2=R3=R6=Methyl; n=2
  • Durch den hohen Schmelzpunkt der Phasen werden sie mit optimierten Polysiloxanen verdünnt
  • Empfohlen für Hydroxycarbonsäureester, Alkohole, Diole, Olefine, Lactone, Acetale
Spezifikation
Max. Temperatur Für isotherme Vorgänge:230 °C, Für kurze Isothermen in einem Temperaturprogramm:250 °C
Durchmesser (metrisch) 0,4 mm
Typ GC Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Stationäre Phase Hydrodex β-PM
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC-Enantiomertrennung
Länge (metrisch) 25 m
Verpackungsmaterial Hydrodex β-PM
Polarität Polar
Menge Je 1