Beschreibung
Ein großer Vorteil der HYDRODEX-Säulen besteht darin, dass viele Verbindungen ohne Derivatisierung analysiert werden können. Bei bestimmten Substanzen kann die Enantioselektivität jedoch durch Bildung von Derivaten günstig beeinflusst werden. Die regioselektive Derivatisierung der Hydroxylgruppen führt zu Phasen mit unterschiedlicher Enantioselektivität, die sich gut für GC-Enantiomer-Analysen eignen.
Es ist nicht möglich, eine allgemeine Vorhersage zu machen, welche HYDRODEX™-Phase eine gegebene Trennungsaufgabe lösen könnte. Auch bei Verbindungen mit geringen strukturellen Unterschieden oder innerhalb homologer Serien kann die Enantiodifferenzierung ganz anders sein.
- Basismaterial: zyklische Oligosaccharide, die aus sieben β-Cyclodextrin-Glucoseeinheiten bestehen, die durch α-1,4-Verbindungen miteinander verbunden sind
- Heptakis-(2,3-Di-O-Acetyl-6-O-t-Butyldimethylsilyl)-β-Cyclodextrin
- Liganden: R2=R3=Acetyl, R6=t-Butyldimethylsilyl; n=2
- Durch den hohen Schmelzpunkt der Phasen werden sie mit optimierten Polysiloxanen verdünnt
- Empfohlen für Alkohole, Ester, Ketone, Aldehyde, δ-Lactone
Spécification
Spécification
| Max. Temperatur | Für isotherme Vorgänge:220 °C, für kurze Isothermen in einem Temperaturprogramm:240 °C |
| Durchmesser (metrisch) | 0,4 mm |
| Typ | GC Kapillarsäule |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
| Stationäre Phase | Hydrodex β-TBDAc |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC-Enantiomertrennung |
| Länge (metrisch) | 50 m |
| Verpackungsmaterial | Hydrodex β-TBDAc |
| Polarität | Polar |
| Menge | Je 1 |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.